Joseph-Papier
500 gefaltete Bögen, 350×500 mm
Katalognr. PRATD500407
Anbieter: PRAT DUMAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Joseph-Papier eignet sich ideal für präzise Reinigungsanwendungen. Hervorragende Qualität zum Abwischen oder Verpacken empfindlicher Gegenstände.
- Fusselt kaum
- Nmmt Flüssigkeiten einfach und schnell auf
L×B (mm): 350×500
Gewicht: 30 g/m²
Technische Daten
- Bezeichnung:500 gefaltete Bögen
- L×B:350×500 mm
- Seq:03