Glass Microfiber Filter Paper
GF/C, 27 mm
Katalognr. PRATA0908855
Anbieter: PRAT DUMAS
Direkt zu
Product Details & Documents
These glass microfiber filter papers allow fast filtration and high particle retention. They can be used at temperatures up to 380 °C.
- Chemical compatibility with many solvents and with reagents
- Suitable for microfiltration
Technische Daten
- Sorte:GF/C
- Seq:2
- Größe:27 mm
- Cat. No.:PRATA0908855
- Stärke:270 µm
- Gewicht:55 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.