Pipette tips
Eppendorf type, 5 - 200 µl, +, Gelb, Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand, Individually wrapped
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
- Verpackt:Individually wrapped
- Steril:+
- Volumen:5 - 200 µl
- Seq:10
- Spitzentyp:Eppendorf type
- Spitzenfarbe:Gelb
- Zur Nutzung mit:Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand