AuftragsverfolgungKontakt
Buckets, Round | Avantor
Buckets, Round
Weiß, 12 L, 300 mm, 280 mm
Katalognr. DELT19906
Anbieter:   DELTALAB
Buckets, Round
Katalognr. DELT19906
Anbieter:  DELTALAB
Buckets, Round
Weiß, 12 L, 300 mm, 280 mm
Preis
SFr. 26.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, white.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Moulded-in graduations
  • With spout
For industrial and laboratory applications. With red stainless metal handle. Very sturdy construction.
Technische Daten
  • Kapazität:
    12 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    280 mm
  • Seq:
    02
  • Ø ext.:
    300 mm