AuftragsverfolgungKontakt
HPLC columns, HyPURITY™ Aquastar | Avantor
HPLC columns, HyPURITY™ Aquastar
Analytisch, C18, 190 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Katalognr. 555-8149
HPLC columns, HyPURITY™ Aquastar
Katalognr. 555-8149
HPLC columns, HyPURITY™ Aquastar
Analytisch, C18, 190 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Preis
1 540.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These columns are a silica-based polar end-capped and it is designed to provide superior retention of polar compounds and increased sensitivity in 100% aqueous conditions.
  • Ideal for structurally similiar analytes
  • Optimised for LC/MS applications
Technische Daten
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    190 Å
  • Länge:
    150 mm
  • Phase:
    C18