HPLC columns, HyPURITY™ Aquastar
Analytisch, C18, 190 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Katalognr. 555-8155
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
These columns are a silica-based polar end-capped and it is designed to provide superior retention of polar compounds and increased sensitivity in 100% aqueous conditions.
- Ideal for structurally similiar analytes
- Optimised for LC/MS applications
Technische Daten
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:190 Å
- Länge:250 mm
- Seq:11
- Phase:C18
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..