AuftragsverfolgungKontakt
HPLC columns, Hypersil™ BDS C18
HPLC columns, Hypersil™ BDS C18
Analytisch, C18, 130 Å, 5 µm, 3,00 mm, 100 mm
  555-6665
HPLC columns, Hypersil™ BDS C18
  555-6665
HPLC columns, Hypersil™ BDS C18
HPLC columns, Hypersil™ BDS C18
Analytisch, C18, 130 Å, 5 µm, 3,00 mm, 100 mm
1 250.00 SFr.
1 * 1 ST
The Hypersil™ BDS C18 with the base deactivated silica backbone has reduced silanol activity and hence produce reliable results for QA/QC labs.
  • Base deactivated with minimal residual silanol activity
  • Good reproducibility
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    3,00 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    130 Å
  • Länge:
    100 mm
  • Phase:
    C18
  • Cat. No.:
    555-6665
  • Temperaturlimit:
    60 °C
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    11%
  • Surface area:
    170 m²/g
  • USP-Code:
    L1