AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Kartusche, SCX, 40 - 60 µm, 3 ml, 500 mg
Katalognr. HYPE60108-423
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Katalognr. HYPE60108-423
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Kartusche, SCX, 40 - 60 µm, 3 ml, 500 mg
Preis
361.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
A strong cation exchange sorbent for extraction of charged basic compounds.
  • Benzene ring provides potential for nonpolar interactions
  • Low pKa value sorbent
Technische Daten
  • Säulenform:
    Kartusche
  • Partikelgröße:
    40 - 60 µm
  • Kapazität:
    3 ml
  • Seq:
    04
  • Bettgewicht:
    500 mg
  • Phase:
    SCX