AuftragsverfolgungKontakt
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
Analytisch, 8 µm, 7,70 mm, 100 mm
Katalognr. HYPE69608-107780
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
Katalognr. HYPE69608-107780
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
Analytisch, 8 µm, 7,70 mm, 100 mm
Preis
3 170.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These polymer-based columns for carbohydrate analysis have benefits in temperature and pH stability and enhanced solvent choices.
  • Designed for the determination of carbohydrates, saccharides, organic acids and alcohols
  • Efficient and reproducible monodisperse particles
  • Stable for long column lifetimes even at low pH and high temperatures
Technische Daten
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    7,70 mm
  • Partikelgröße:
    8 µm
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    02