AuftragsverfolgungKontakt
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
Vorsäulenkartusche, 8 µm, 3,00 mm, 5 mm
N° de catalogue HYPE69008-903027
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
N° de catalogue HYPE69008-903027
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
Vorsäulenkartusche, 8 µm, 3,00 mm, 5 mm
Prix
613.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
These polymer-based columns for carbohydrate analysis have benefits in temperature and pH stability and enhanced solvent choices.
  • Designed for the determination of carbohydrates, saccharides, organic acids and alcohols
  • Efficient and reproducible monodisperse particles
  • Stable for long column lifetimes even at low pH and high temperatures
Spécifications
  • Säulenform:
    Vorsäulenkartusche
  • Ø int.:
    3,00 mm
  • Partikelgröße:
    8 µm
  • Länge:
    5 mm
  • Seq:
    11