Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+

Vorsäulenkartusche, 8 µm, 3,00 mm, 5 mm
  HYPE69108-903027
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
  HYPE69108-903027
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+

Vorsäulenkartusche, 8 µm, 3,00 mm, 5 mm

 
SFr. 804.00
   
1 * 2 ST
 

These polymer-based columns for carbohydrate analysis have benefits in temperature and pH stability and enhanced solvent choices.

  • Designed for the determination of carbohydrates, saccharides, organic acids and alcohols
  • Efficient and reproducible monodisperse particles
  • Stable for long column lifetimes even at low pH and high temperatures
 
  • Säulenform:
    Vorsäulenkartusche
  • Ø int.:
    3,00 mm
  • Partikelgröße:
    8 µm
  • Länge:
    5 mm
  • Seq:
    12