AuftragsverfolgungKontakt
Versandbehälter | Avantor
Versandbehälter
Blutproben-Transportblister, zwei Positionen
Katalognr. 216-0790
Anbieter:   DAKLAPACK
Versandbehälter
Katalognr. 216-0790
Anbieter:  DAKLAPACK
Versandbehälter
Versandbehälter
Blutproben-Transportblister, zwei Positionen
Preis
SFr. 342.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Festes PP.
  • Transportblister eignen sich zum Versenden von medizinischen und biologischen Proben
  • Können als Brief verschickt werden, was erhebliche Einsparungen bei den Portokosten bedeutet
Bei Verwendung mit der flüssigkeitsabsorbierenden Einlage und dem SafetyBag entsprechen sie den Verpackungsanforderungen der meisten internationalen Postdienste.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Blutproben-Transportblister, zwei Positionen
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DAKL460905
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, große Ausführung, PE, 255×385 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST - SFr. 1’680.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DAKL460909
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, zur Verwendung mit POLYMED, PE, internationaler Text, 165×170 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 117.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DAKL460910
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, große Ausführung, PE, 385×580 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 440.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DAKL460911
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, große Ausführung, PE, 590×620 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 614.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DAKL460915
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, PE, zur Verwendung mit POLYMED, internationaler Text, 165×265 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST - SFr. 687.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-0789
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel zur Verwendung mit POLYMED
    , PE, niederländischer Text, 165×275 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST - SFr. 655.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-0808
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel mit zusätzlicher Tasche, PE
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST - SFr. 798.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-0804
    Absorptionseinlage, 90 × 127 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST - SFr. 71.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-0806
    Blisterpackung für mehrere Stäbchen, sechs Positionen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 524.00