AuftragsverfolgungKontakt
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
49 - 220 cSt, 3,4 mm
Codice catalogo SIMEVF2031
Nome del fornitore:   Industrial Physics
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
Codice catalogo SIMEVF2031
Nome del fornitore:  Industrial Physics
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
49 - 220 cSt, 3,4 mm
Price
SFr. 276.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Titanium anodised aluminium flow cups for measurement of relative viscosity.
  • Each cup has an engraved unique serial number
  • Design of cup and orifice facilitate cleaning process
  • Deep well surrounding the top of the cup to catch any overflow
Certifications: ASTM D1200
Informazioni per l'ordine: Supplied with plastic case and internal soft protective material.
Documents
Specifiche
  • Messbereich:
    49 - 220 cSt
  • Seq:
    03
  • Becheröffnung:
    3,4 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • 769-1150
    Dreifußstativ (260 mm)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 273.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • SIMEVF2063
    Glass plate (100×100 mm)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 66.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • SIMEDI0076
    Stoppuhr, digital
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • SIMEVF2062
    Ringstativ für Fließbecher
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • 769-1151
    Viskositätsrechner, für die Umrechnung der Fließzeit in Viskosität
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 110.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • 769-1131
    Temperiermantel mit Dreifuß, für DIN- und ASTM-Auslaufbecher
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 722.00