AuftragsverfolgungKontakt
Temperaturlogger, Thermo Button | Avantor
Temperaturlogger, Thermo Button
Protection capsule for use in water or for sterilisation process
Katalognr. 620-1853
Anbieter:   PROGES PLUS
Temperaturlogger, Thermo Button
Katalognr. 620-1853
Anbieter:  PROGES PLUS
Temperaturlogger, Thermo Button
Temperaturlogger, Thermo Button
Protection capsule for use in water or for sterilisation process
Preis
SFr. 97.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die kleinen und robusten Thermo-Button-Datenlogger können es mit den härtesten Einsatzbedingungen aufnehmen. Sie eignen sich für Temperaturüberwachung, Produktverfolgung, Transport, Prozessanalyse, HACCP.
  • Erfassen und aufzeichnen von Datum und Uhrzeit
  • Programmierbare niedrige und hohe Alarmschwellen mit Zeitparametern
  • Batterielaufzeit von bis zu zehn Jahren, je nach Messtakt und Temperatur
  • Beständig gegen Staub
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Zertifizierung: EN 12830 getestet durch CEMAGREF und LCIE, RTCA/DO-160 Sektion 21, IATA (Lithiumbatterien), nicht auf 'genehmigt für Nahrungsmittel' getestet.
Lieferinformationen: Ein Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage zu einem Aufpreis erhältlich, bitte bei der Bestellung angeben. Die thermotrack PC-Software läuft in acht Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Slowenisch, Japanisch und Italienisch.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Protection capsule for use in water or for sterilisation process