AuftragsverfolgungKontakt
Durchflussküvetten | Avantor
Durchflussküvetten
Quarz SUPRASIL Küvette (Ø 3 mm Öffnung), 15 mm, 370 µl, 50 mm
Katalognr. PERCB0631088
Anbieter:   PerkinElmer
Durchflussküvetten
Katalognr. PERCB0631088
Anbieter:  PerkinElmer
Durchflussküvetten
Quarz SUPRASIL Küvette (Ø 3 mm Öffnung), 15 mm, 370 µl, 50 mm
Preis
SFr. 3’280.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Durchflussküvetten werden zum Messen von Proben mit kontinuierlichem Durchfluss oder mit Sippern verwendet, bei denen einzelne Proben in die Küvette hineingesaugt werden.
  • Äußere Abmessung: 35×12,5×12,5 mm für Quarz SUPRASIL-Küvette mit 1 und 10 mm Strahlengang
  • Äußere Abmessung: 45×12,5×52,5 mm für Quarz SUPRASIL-Küvette mit 50 mm Strahlengang
  • Jede Packung enthält eine Küvette mit zwei klaren Fenstern
Kompakte Küvetten mit zwei Schraubverbindungen, M6×1 und 500 mm Länge FEP-Schlauch mit 1,9 mm A.Ø. und 1,1 mm I.Ø.
Technische Daten
  • Lichtweg:
    50 mm
  • Volumen:
    370 µl
  • Bezeichnung:
    Quarz SUPRASIL Küvette (Ø 3 mm Öffnung)
  • Seq:
    08
  • Spitzenhöhe:
    15 mm