AuftragsverfolgungKontakt
Adapters with external thread
Adapter M with 4,0 mm O.Ø nipple
Katalognr. PERCB0507919
Anbieter:   PerkinElmer
Adapters with external thread
Katalognr. PERCB0507919
Anbieter:  PerkinElmer
Adapters with external thread
Adapter M with 4,0 mm O.Ø nipple
Preis
SFr. 68.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Adapters with external screw thread (6,4 mm) for FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 or FIAS-400 flow injection system.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Adapter M with 4,0 mm O.Ø nipple
  • Seq:
    03