Durchflussküvetten
Quarz SUPRASIL (FIAS) Küvette (Ø 1,5 mm Öffnung), 15 mm, 18 µl, 10 mm
Katalognr. PERCB0631151
Anbieter: PerkinElmer
Direkt zu
Product Details & Documents
Durchflussküvetten werden zum Messen von Proben mit kontinuierlichem Durchfluss oder mit Sippern verwendet, bei denen einzelne Proben in die Küvette hineingesaugt werden.
- Äußere Abmessung: 35×12,5×12,5 mm für Quarz SUPRASIL-Küvette mit 1 und 10 mm Strahlengang
- Äußere Abmessung: 45×12,5×52,5 mm für Quarz SUPRASIL-Küvette mit 50 mm Strahlengang
- Jede Packung enthält eine Küvette mit zwei klaren Fenstern
Kompakte Küvetten mit zwei Schraubverbindungen, M6×1 und 500 mm Länge FEP-Schlauch mit 1,9 mm A.Ø. und 1,1 mm I.Ø.
Technische Daten
- Lichtweg:10 mm
- Volumen:18 µl
- Bezeichnung:Quarz SUPRASIL (FIAS) Küvette (Ø 1,5 mm Öffnung)
- Seq:02
- Spitzenhöhe:15 mm