AuftragsverfolgungKontakt
Verschlüsse für Headspace-Vials | Avantor
Verschlüsse für Headspace-Vials
Blaue, PTFE-beschichtete Silikon-Bimetall-Magnetkappe, vormontiert
Katalognr. PERCN6356566
Anbieter:   PerkinElmer
Verschlüsse für Headspace-Vials
Katalognr. PERCN6356566
Anbieter:  PerkinElmer
Verschlüsse für Headspace-Vials
Blaue, PTFE-beschichtete Silikon-Bimetall-Magnetkappe, vormontiert
Preis
SFr. 756.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kappen für 20-ml-Röhrchen mit Headspace-Bördelverschluss und rundem Boden, die einen Außendurchmesser von 23 mm und eine Höhe von 75,5 mm aufweisen.
Bestellinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Blaue, PTFE-beschichtete Silikon-Bimetall-Magnetkappe, vormontiert
  • Seq:
    18