AuftragsverfolgungKontakt
Microsampling tools | Avantor
Microsampling tools
Pin vise
Katalognr. PERCN9302603
Anbieter:   PerkinElmer
Microsampling tools
Katalognr. PERCN9302603
Anbieter:  PerkinElmer
Microsampling tools
Pin vise
Preis
SFr. 56.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This microsampling tool kit is suitable for FTIR microscopy.
Lieferinformationen: Microsampling tool kit includes dissecting forceps, roller knife, straight micro probe, aluminum probe handle, pin vise.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Pin vise
  • Seq:
    06