Verschlüsse für Headspace-Vials
Magnetverschluss aus blauem, PTFE-beschichtetem Silikonstahl, vormontiert
Katalognr. PERCN6356559
Anbieter: PerkinElmer
Direkt zu
Product Details & Documents
Kappen für 20-ml-Röhrchen mit Headspace-Bördelverschluss und rundem Boden, die einen Außendurchmesser von 23 mm und eine Höhe von 75,5 mm aufweisen.
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Bezeichnung:Magnetverschluss aus blauem, PTFE-beschichtetem Silikonstahl, vormontiert
- Seq:11