Blades
Rasierklingen, Einzelklinge, Aluminiumrücken/-boden, 100 Klingen pro Box, einzeln verpackt, Kohlenstoffstahl, 0,22 mm, 38,1×19 mm
Katalognr. PERS94-0462
Anbieter: PERSONNA MEDICAL
Direkt zu
Product Details & Documents
Single-use blades for a variety of applications.
Technische Daten
- Bezeichnung:Rasierklingen, Einzelklinge, Aluminiumrücken/-boden, 100 Klingen pro Box, einzeln verpackt
- L×B:38,1×19 mm
- Material:Kohlenstoffstahl
- Seq:06
- Stärke:0,22 mm