AuftragsverfolgungKontakt
Verschlüsse für Headspace-Vials | Avantor
Verschlüsse für Headspace-Vials
Kappe/Septum/Feder aus weißem, PTFE-beschichtetem Silikon (natur).
Katalognr. PERCN9303992
Anbieter:   PerkinElmer
Verschlüsse für Headspace-Vials
Katalognr. PERCN9303992
Anbieter:  PerkinElmer
Verschlüsse für Headspace-Vials
Kappe/Septum/Feder aus weißem, PTFE-beschichtetem Silikon (natur).
Preis
SFr. 242.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kappen für 20-ml-Röhrchen mit Headspace-Bördelverschluss und rundem Boden, die einen Außendurchmesser von 23 mm und eine Höhe von 75,5 mm aufweisen.
 :
 :
 :
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Kappe/Septum/Feder aus weißem, PTFE-beschichtetem Silikon (natur).
  • Seq:
    26