Verschlüsse für Headspace-Vials
Rote, PTFE-beschichtete Butylkappe/Septum/Feder
Catalog # PERCN9303991
Supplier: PerkinElmer
Jump to:
Product Details & Documents
Kappen für 20-ml-Röhrchen mit Headspace-Bördelverschluss und rundem Boden, die einen Außendurchmesser von 23 mm und eine Höhe von 75,5 mm aufweisen.
:
:
:
Specifications
- Bezeichnung:Rote, PTFE-beschichtete Butylkappe/Septum/Feder
- Seq:25