AuftragsverfolgungKontakt
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco® | Avantor
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Phosphat-Test, NP für 1.18388.0001, 1.14449.0001, Vanadiummolybdat, MCD, 300 Tests
Katalognr. 1.18466.0002
Anbieter:   Merck
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Katalognr. 1.18466.0002
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Phosphat-Test, NP für 1.18388.0001, 1.14449.0001, Vanadiummolybdat, MCD, 300 Tests
CAS Nummer:  
Preis
178.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 300 Tests
Product Details & Documents
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
  • Ergebnisse in ungefähr 1 Minute
  • Leichte Handhabung
  • Applikationsorientierte Messbereiche
  • Tragbar
  • Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist verfügbar
MQuant® mit Farbkartenkomparator
Durch die Verwendung von Küvetten mit einer langen Schichtdicke sind die MQuant® (MCC) Testsätze besonders für die Messung geringer Konzentrationen geeignet (z.T. bis 0,005 mg/l). Diese Testsätze können für die Analyse von Trinkwasser, Brunnenwasser, Reinst- und Mineralwasser, Trinkwasseraufbereitung sowie für Kühl- und Kesselwasser eingesetzt werden.
Delivery information: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht und eine ausführliche Bedienungsanleitung.
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Vanadiummolybdat
  • VE:
    300 Tests
  • Bezeichnung:
    Phosphat-Test, NP für 1.18388.0001, 1.14449.0001
  • Typ:
    MCD
Technische Daten