Microsampling tools
Microsampling tool kit
Catalog # PERCN1870151
Supplier: PerkinElmer
Jump to:
Product Details & Documents
This microsampling tool kit is suitable for FTIR microscopy.
: Microsampling tool kit includes dissecting forceps, roller knife, straight micro probe, aluminum probe handle, pin vise.
Specifications
- Bezeichnung:Microsampling tool kit
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..