Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
SensoDirect 150, Set pH/Con/TDS, mit pH-Elektrode, Temperaturfühler und Leitfähigkeitssensor
Katalognr. LOVI724210
Anbieter: Lovibond
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Katalognr. LOVI724210
Anbieter: Lovibond
Direkt zu
Product Details & Documents
The SensoDirect 150 is designed for multi purpose operation and measures pH/Redox, dissolved oxygen and conductivity/TDS.
- Data logger function, results can be downloaded to a PC for further analysis
- Automatic calibration + buffer recognition
- Large LCD display, intuitive user interface, HOLD function
- Flip out stand for bench top use
- Rugged protective casing for field use and built-in electrode holder for safe storage
Typical applications include: Drinking water, cooling/boiler water, waste water, pool water, surface water, water treatment companies, industrial and governmental laboratories.
: Supplied with batteries, pH electrode, temperature probe, pH buffer set 4,00 / 7,00, instruction manual, guarantee sheet and sturdy case.
The pH / Con set additionally includes a conductivity probe.
The pH / Oxi set additionally includes an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
The pH / Con / Oxi set additionally includes a conductivity probe, an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
Technische Daten
- Bezeichnung:SensoDirect 150, Set pH/Con/TDS, mit pH-Elektrode, Temperaturfühler und Leitfähigkeitssensor
- Seq:02
- Auflösung der Leitfähigkeit:0,1 µS (0–200,0 µS)
0,001 mS (0,2–2,000 mS)
0,01 mS (2–20,00 mS)
0,1 mS (20–200,00 mS) - DO Genauigkeit:±0,4 mg/l; ± 0,7 %
- Sauerstoff - Sättigung:0 - 100,0 %
- DO Konzentration:0 - 20,0 mg/L
- TDS - Auflösung:0,1 ppm (0–132 ppm)
1 ppm (132–1.320 ppm)
10 ppm (1.320–13.200 ppm)
100 ppm (13.200–132.000 ppm) - Leitfähigkeitsbereich:0 - 200,0 µS / 0,2 - 2,000 mS / 2 - 20,00 mS / 20 - 200,00 mS
- TDS - Bereich:0–132 ppm
132–1.320 ppm
1.320–13.200 ppm
13.200–132.000 ppm - Temperatur - Kompensation:pH: automatisch/manuell (0 bis +100 °C)
- mV - Bereich:±1999
- mV - Genauigkeit:±0,5 % + 2 Stellen
- Datenprotokollierung - Logfunktion:Automatic or manual
- Sauerstoff - Auflösung:0,1 % / 0,1 mg/L
- Ausgänge:RS232
- Temperaturgenauigkeit:± 0,8 °C
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- Gewicht:0,39 kg (without protective covering)
- pH - Genauigkeit:±0,02 + 2 Stellen
- pH - Bereich:0...14
- TDS - Genauigkeit:±2,0 % + 1 Stelle
- Referenztemperatur Leitfähigkeit:0 - 60 °C
- Cat. No.:LOVI724210
- Modell:SensoDirect 150
- Genauigkeit der Leitfähigkeit:± 2 % F.S. + 1 digit
- Kapazität Datenprotokollierung:16000 Datensätze
- B×T×H:76×38×203 mm
- pH - Auflösung:0,01
- mV - Auflösung:1
- Stromversorgung:4× AA-Batterien (1,5 V, UM3 Batterien oder 9-V-DC-Adapter)
- pH - Kalibrierung:3-Punkt-Kalibrierung; pH 7, pH 4 und pH 10
- Temperaturbereich:0...+60 °C
- Display:Großes LCD-Display mit Kontrasteinstellung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- LOVI724420Temperaturfühler PT1000, mit ca. 1,5-m-KabelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 71.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- LOVI724400Leitfähigkeitssensor (Con/TDS), mit ca. 1,2-m-KabelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 117.00