Eimer
Natur, 17 L, 330 mm, 315 mm
Katalognr. HUEN942100
Anbieter: hünersdorff GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, durchscheinend.
- Eimer mit Ausguss für sichere Handhabung
- Geprägte Skala und Kunststoffgriff
- Lebensmittelecht
Für Anwendungen in der Industrie und in Laboren.
Technische Daten
- Kapazität:17 L
- Farbe:Natur
- Höhe:315 mm
- Seq:03
- Ø:330 mm