AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
Verlängerungsstange zur Probenahme, 625 mm bis 2,8 m, 590 g
Katalognr. 118-0161
Anbieter:   GASTEC
Zubehör
Katalognr. 118-0161
Anbieter:  GASTEC
Zubehör
Zubehör
Verlängerungsstange zur Probenahme, 625 mm bis 2,8 m, 590 g
Preis
SFr. 881.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Verlängerungsstange zur Probenahme, 625 mm bis 2,8 m, 590 g
  • Seq:
    907