AuftragsverfolgungKontakt
Blindmuttern | Avantor
Blindmuttern
Passt auf Anschlussgröße 1" NPT
Katalognr. COWIPC702.100
Anbieter:   COWIE
Blindmuttern
Katalognr. COWIPC702.100
Anbieter:  COWIE
Blindmuttern
Blindmuttern
Passt auf Anschlussgröße 1" NPT
Preis
SFr. 22.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, weiss.
  • Chemisch inert
  • Reduziert die Kontamination und vereinfacht die Reinigung
  • kratzfest
NPT-Blindmuttern/-stopfen werden verwendet, um ungenutzte Anschlüsse abzudichten. Zur Montage einfach die NPT-Blindmutter in einen entsprechenden NPT-Anschluss des Reaktordeckels schrauben.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Passt auf Anschlussgröße 1" NPT
  • Seq:
    04