Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Drenchers

Drencher, straight, 102 mm, 1,6 mm
Katalognr. SOCO376.16102S
Anbieter:   Socorex Isba
Drenchers
Katalognr. SOCO376.16102S
Anbieter:  Socorex Isba
Drenchers
Drenchers

Drencher, straight, 102 mm, 1,6 mm

Preis
SFr. 34.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents

These straight or bent drenchers are made from stainless steel. They are ideal for safe animal nose and mouth feeding.

  • Luer lock fittings
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    1,6 mm
  • Bezeichnung:
    Drencher, straight
  • Länge:
    102 mm
  • Seq:
    07