AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Erweiterung | Avantor
Adapter, Erweiterung
¾"-NPT-Außengewinde, ¾"-NPT-Innengewinde, für Schäfte max. 18 mm Ø, Schaft-Ø max. 18 mm
Katalognr. COWIPC713.075075GF
Anbieter:   COWIE
Adapter, Erweiterung
Katalognr. COWIPC713.075075GF
Anbieter:  COWIE
Adapter, Erweiterung
Adapter, Erweiterung
¾"-NPT-Außengewinde, ¾"-NPT-Innengewinde, für Schäfte max. 18 mm Ø, Schaft-Ø max. 18 mm
Preis
SFr. 66.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
NPT-Verlängerungsadapter werden aus glasfaserverstärktem PTFE hergestellt, um die mechanische Festigkeit zu verbessern.
  • Chemisch inert
  • Reduziert Kontamination und vereinfacht Reinigung
  • Kratzfest
NPT-Verlängerungsadapter mit Außen-/Innengewinde optimieren die Nutzung von NPT-Eingangsports, indem sie zusätzliche Anschlussgrößen bereitstellen und die Höhe der Eingangsports vom Deckel erhöhen. Dies sorgt für noch mehr Flexibilität bei der Montage und ermöglicht die Verwendung einer größeren Auswahl an Anschlüssen – dies gilt insbesondere für 60-mm-Deckel mit mehreren Anschlüssen, bei denen die Verwendung eines Verlängerungsadapters die Verwendung einer zentralen Rührerführung ermöglicht.
Technische Daten
  • Für:
    Schaft-Ø max. 18 mm
  • Bezeichnung:
    ¾"-NPT-Außengewinde, ¾"-NPT-Innengewinde, für Schäfte max. 18 mm Ø
  • Seq:
    04