AuftragsverfolgungKontakt
Rod baffles | Avantor
Rod baffles
Rod baffles, 35×22×250 mm, 16 mm, 150 mm, 400 mm
Katalognr. COWIPC708.016.150
Anbieter:   COWIE
Rod baffles
Katalognr. COWIPC708.016.150
Anbieter:  COWIE
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 35×22×250 mm, 16 mm, 150 mm, 400 mm
Preis
SFr. 219.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
  • Used to increase agitation and to promote thorough mixing
  • Chemical resistant and non-contaminating
  • For assembly with corresponding compression fitting
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Rod baffles, 35×22×250 mm
  • Länge:
    400 mm
  • Seq:
    07
  • Schaft - Ø:
    16 mm
  • Schaft-Länge:
    150 mm