Rod baffles
Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 250 mm, 450 mm
Katalognr. COWIPC708.012.250
Anbieter: COWIE
Direkt zu
Product Details & Documents
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
- Used to increase agitation and to promote thorough mixing
- Chemical resistant and non-contaminating
- For assembly with corresponding compression fitting
Technische Daten
- Bezeichnung:Rod baffles, 20×15×200 mm
- Länge:450 mm
- Seq:06
- Schaft - Ø:12 mm
- Schaft-Länge:250 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..