Spatulas
240 mm, 30 mm, Weiß
Katalognr. COWI043.240
Anbieter: COWIE
Direkt zu
Product Details & Documents
Double-ended spatula/scraper combination made of PTFE, with fine chamfered ends.
Dokumente
COWI043.240_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Länge:240 mm
- Klingenbreite:30 mm