Spatulas
120 mm, 12 mm, Weiß
Katalognr. COWI043.120
Anbieter: COWIE
Direkt zu
Product Details & Documents
Double-ended spatula/scraper combination made of PTFE, with fine chamfered ends.
Dokumente
COWI043.240_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Länge:120 mm
- Klingenbreite:12 mm