AuftragsverfolgungKontakt
Abdeckplatten für Aquariengläser
Abdeckplatten für Aquariengläser
, Deckscheibe für Aquarium/Präparatekästen, L×B: 230×360 mm
Katalognr. NEUB7101-230360
Abdeckplatten für Aquariengläser
Katalognr. NEUB7101-230360
Abdeckplatten für Aquariengläser
, Deckscheibe für Aquarium/Präparatekästen, L×B: 230×360 mm
Preis
SFr. 46.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Deckscheibe für Aquarium/Präparatekästen, L×B: 230×360 mm
  • Seq:
    02