Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Degustation and drinking cups | Avantor

Degustation and drinking cups

100 ml, 75 mm
Katalognr. SEMA5652
Anbieter:   SEMADENI
Degustation and drinking cups
Katalognr. SEMA5652
Anbieter:  SEMADENI
Degustation and drinking cups

100 ml, 75 mm

Preis
SFr. 107.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 600 ST
Product Details & Documents

Polystyrene, clear.

  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance

These dugustation and drinking cups are crystal clear, sprayed design, well standing, stable and elegant shape with content marking.

Technische Daten
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    75 mm
  • Seq:
    02