Becher, niedrige Form
2000 ml, 180 mm, 125 mm
Katalognr. NICK207A
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Extrem temperaturbeständig
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:125 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:180 mm
- Seq:08