AuftragsverfolgungKontakt
Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 60/40, Sapphire, 25,4 mm, 1 mm
  45560.KS
Optical windows
  45560.KS
Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 60/40, Sapphire, 25,4 mm, 1 mm
543.00 SFr.
1 * 1 ST
These optical windows are ideally stored at ambient temperatures.
  • Clear aperture 85%
  • Surface finish 60/40 or 40/20
  • Fenstermaterial:
    Sapphire
  • Bezeichnung:
    Clear aperture 85%, surface finish 60/40
  • Abmessungen:
    25,4 mm
  • Seq:
    41
  • Stärke:
    1 mm