AuftragsverfolgungKontakt
EDTA solutions | Avantor
EDTA solutions
Alkaline EDTA solution, 100 ml , for determination of exchangeable potassium in soils, Marked dropping bottle, 100 ml
Katalognr. HACH2268732
Anbieter:   Hach
EDTA solutions
Katalognr. HACH2268732
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
EDTA solutions
EDTA solutions
Alkaline EDTA solution, 100 ml , for determination of exchangeable potassium in soils, Marked dropping bottle, 100 ml
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 52.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Marked dropping bottle
  • VE:
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Alkaline EDTA solution, 100 ml , for determination of exchangeable potassium in soils
Technische Daten