Eimer, Quadratisch, HDPE
Schwarz, 14 L, 290×290 mm, 280 mm
Katalognr. SEMA0689
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Quadratische Eimer, aus HDPE., mit Graduierung und Kunststoffgriff.
- Quadratische Form ermöglicht eine ökonomische Nutzung des vorhandenen Platzes
- Tragegriff vereinfacht das Anheben und Tragen
- Deckel mit eingegossenem Griff sind auch erhältlich
Technische Daten
- Kapazität:14 L
- Farbe:Schwarz
- Abmessungen:290×290 mm
- Höhe:280 mm