L-Methionin
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
A1340.1000
: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
- :63-68-3
- :C₅H₁₁NO₂S
- :MFCD00063097
- :149.21 g/mol
- :13,06004
- :278 °C (1013 hPa)
- :136 °C
- :1,373 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :200-562-9
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg
- Cat. No.:A1340.1000