Verschlüsse für Flaschen mit Dichtungsring, PP
Verschluss mit PE-Dichtungsring, 58 mm, Weiß, , PP, ,
Katalognr. SEMA466191
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
PP-Verschluss mit PE-Dichtungsring
- Sicherheitsverschlüsse für Inter-Pharmazeutika-Gläser
- Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
Bestellinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Gewinde:58 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Verschluss mit PE-Dichtungsring
- Material:PP
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.