Einmalkanülen
Einmalkanülen SUPRA, G18, Pink, 100 mm, +, 1,2×100 mm
Katalognr. EHRS15885691
Anbieter: EHRHARDT SOEHNE
Direkt zu
Product Details & Documents
Einmalkanülen.
- Pyrogenfrei und nicht toxsisch
- Mit Lanzettenschnitt
- EO-Sterilisation
Technische Daten
- Ø×L:1,2×100 mm
- Gauge:G18
- Steril:+
- Farbe:Pink
- Bezeichnung:Einmalkanülen SUPRA
- Länge:100 mm
- Seq:22