Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
[EN]MASK FFP2 WITHOUT VALVE 1 * 200 ST
Katalognr. VALMVR202V
Anbieter:
DELTALYOVALMY
Bild vergrößern
[EN]MASK FFP2 WITHOUT VALVE 1 * 200 ST
Katalognr. VALMVR202V
Anbieter:
DELTALYOVALMY
Frequently Bought Together
VWR®, Labormarker
Anbieter: VWR Collection
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
Nitril-/Neopren-Handschuhe, Microflex® 93-260
Anbieter: Ansell
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Nitrilhandschuhe, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Anbieter: Ansell
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
Anbieter: Thermo Orion
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Anbieter: KIMBERLY CLARK
VWR®, Latexhandschuhe
Anbieter: VWR Collection