AuftragsverfolgungKontakt
Glass beads | Avantor
Glass beads
Glasperlen, massiv, 500 g, 4 mm
Katalognr. MARI4901004
Anbieter:   MARIENFELD
Glass beads
Katalognr. MARI4901004
Anbieter:  MARIENFELD
Glass beads
Glass beads
Glasperlen, massiv, 500 g, 4 mm
Preis
SFr. 23.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 0,5 kg
Product Details & Documents
Made of soda lime glass.
  • Solid
  • Polished
Glass beads are used for mixing or milling. The smaller the beads and the higher their quantity the more intense is the mixing or milling.
Verpackung: In poly bag of 500 g or 1000 g each.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
  • Ø:
    4 mm
  • Bezeichnung:
    Glasperlen, massiv, 500 g
  • Seq:
    04