Petrischalen
Mit 3 Nocken, 92 mm, 20 mm, Steril, 15/Packung
Anbieter: Greiner Bio-One
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus glasklarem PS für optimale Mikroskopierbarkeit. Version mit oder ohne Belüftungsnocken.
- Gute Stapelbarkeit
- Schwere Ausführung für eine höhere Temperaturbeständigkeit bei Arbeiten mit heißem Agar
- Mit Belüftungsnocken für den besseren Gasaustausch bzw ohne Nocken für lange Inkubationszeiten
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø:92 mm
- Verpackt:15/Packung
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Mit 3 Nocken
- Höhe:20 mm
- Seq:09
- Cat. No.:391-0493
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung