AuftragsverfolgungKontakt
Ballonflaschen, Biotainer®, Nalgene® | Avantor
Ballonflaschen, Biotainer®, Nalgene®
20 l, mit Griff, einzeln verpackt, 255 mm, 37 mm, 494 mm, 48 mm
Katalognr. 391-7104
Ballonflaschen, Biotainer®, Nalgene®
Katalognr. 391-7104
Ballonflaschen, Biotainer®, Nalgene®
Ballonflaschen, Biotainer®, Nalgene®
20 l, mit Griff, einzeln verpackt, 255 mm, 37 mm, 494 mm, 48 mm
Preis
SFr. 803.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ST
Product Details & Documents
PC, clear, with white screw cap.
  • Silicone-lined polypropylene screw cap
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Reduce the risk of carry-over contamination and eliminate the cost of cleaning, sterilizing and associated validations. Use sterile, ready-to-use Biotainer™ Carboys, designed specifically for pharmaceutical and biological manufacturers. Excellent for freezing applications.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    255 mm
  • Gewinde:
    48 mm
  • Typ:
    mit Griff, einzeln verpackt
  • Kapazität:
    20 l
  • Höhe:
    494 mm
  • Hals I-Ø:
    37 mm
  • Cat. No.:
    391-7104
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..