AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff | Avantor
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
20 mm
Katalognr. BOHLD739-22
Anbieter:   Bohlender
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
Katalognr. BOHLD739-22
Anbieter:  Bohlender
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
20 mm
Preis
SFr. 246.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Powder funnels, made of borosilicate glass with outlet pipe of PTFE, connection with GL screw caps of PPS or ground joint.
  • The glass funnel can be fixed in any position
  • Used for reaction vessels with GL threaded connections or grounding sleeves
  • Temperature resistance −20 to +200 °C
  • Universal chemical resistance
Technische Daten
  • Stiel A-Ø:
    20 mm