AuftragsverfolgungKontakt
Mahlkugeln
Mahlkugeln, Gesintertes Aluminiumoxid, 15 mm
  412-0245
Mahlkugeln
  412-0245
Mahlkugeln
Mahlkugeln
Mahlkugeln, Gesintertes Aluminiumoxid, 15 mm
SFr. 61.30
1 * 1 ST
  • Ø:
    15 mm
  • Bezeichnung:
    Mahlkugeln
  • Material:
    Gesintertes Aluminiumoxid
  • Seq:
    10
Accessories
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-2912
    Grinding ball
    Achat
    5 mm
    1 * 1 ST - SFr. 9.20
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-3131
    Grinding ball
    Gehärteter Stahl
    5 mm
    1 * 1 ST - SFr. 2.20
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-3141
    Grinding ball
    Edelstahl
    5 mm
    1 * 1 ST - SFr. 2.30
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-3151
    Grinding ball
    Wolframkarbid
    5 mm
    1 * 1 ST - SFr. 24.30
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..